2-(Thien-2-yl)benzylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6806-1G
APOSOR6806-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR6806-1G
2-(Thien-2-yl)benzylamine hydrochloride 95%
2-(Thien-2-yl)benzylamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₁NS·ClH
Melting Pt: 186,5…188.5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07772821
CAS-Nummer: 863991-95-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge