Sodium 3-bromopyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6866T-100MG
APOSOR6866T-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR6866T-100MG
Sodium 3-bromopyridine-2-carboxylate
Sodium 3-bromopyridine-2-carboxylate
Formel: C₆H₃BrNO₂·Na
Melting Pt: 292…293 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02683289
CAS-Nummer: 1189933-55-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge