4-Chlor-1-methylpiperidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6934-250G
APOSOR6934-250GEA 328 EUR InStock
APOSOR6934-250G
4-Chlor-1-methylpiperidin Hydrochlorid 97%
4-Chlor-1-methylpiperidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₃Cl₂N
MW: 170.08 g/mol
Melting Pt: 158…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012834
CAS-Nummer: 5382-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge