2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1,5-benzoxazepin-4(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR70024-1G
APOSOR70024-1GEA 545 EUR InStock
APOSOR70024-1G
2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1,5-benzoxazepin-4(5H)-one
2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1,5-benzoxazepin-4(5H)-one
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19374936
CAS-Nummer: 1267772-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge