1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Melting Pt: 78…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094488
CAS-Nummer: 123855-51-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge