5-Brombenzimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR70114-25G
APOSOR70114-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR70114-25G
5-Brombenzimidazol 98%
5-Bromobenzimidazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Melting Pt: 130…134 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160001
CAS-Nummer: 4887-88-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge