2-Brom-3-iodtoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR70218-5G
APOSOR70218-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR70218-5G
2-Brom-3-iodtoluol 95%
2-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11977389
CAS-Nummer: 888214-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge