2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7031-1G
APOSOR7031-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7031-1G
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128278
CAS-Nummer: 4651-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge