Sodium (2-amino-4-bromo-5-methylphenyl)(oxo)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7043-1G
APOSOR7043-1GEA 267 EUR InStock
APOSOR7043-1G
Sodium (2-amino-4-bromo-5-methylphenyl)(oxo)acetate
Sodium (2-amino-4-bromo-5-methylphenyl)(oxo)acetate
Formel: C₉H₇BrNO₃·Na
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093056
CAS-Nummer: 1171690-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge