Ethyl 3-cyano-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR71096-250MG
APOSOR71096-250MGEA 473 EUR InStock
APOSOR71096-250MG
Ethyl 3-cyano-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 3-cyano-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₆N₄O₂
MDL Number: MFCD14155905
CAS-Nummer: 853907-83-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge