Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR7123-100G OR7123-25G OR7123-5G
APOSOR7123-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR7123-100G APOSOR7123-25G APOSOR7123-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Reportedly couples with aryl halides to produce aryl boronates:J.Org.Chem.(1997)62,6458-6459.


Formel: C₆H₁₃BO₂
Siedepunkt: 42…43 °C/50mmHg
Dichte: 0,882 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674030
CAS-Nummer: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3+3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge