2-Chlor-5-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7183-5G
APOSOR7183-5GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR7183-5G
2-Chlor-5-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Chlor-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₂
Melting Pt: 86…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412793
CAS-Nummer: 444120-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge