3-Formyl-4-nitrobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR72159-1G
APOSOR72159-1GEA 783 EUR InStock
APOSOR72159-1G
3-Formyl-4-nitrobenzoic acid 95%
3-Formyl-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₅
MDL Number: MFCD22200133
CAS-Nummer: 1092931-93-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge