4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7229-1G
APOSOR7229-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR7229-1G
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäure
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Melting Pt: 209…211 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039030
CAS-Nummer: 156642-03-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge