2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7337-50MG
APOSOR7337-50MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR7337-50MG
2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₀ClN·ClH
MW: 240.128 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739421
CAS-Nummer: 1172032-93-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge