Dansylamidoethyl methanethiosulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7352T-10MG
APOSOR7352T-10MGEA 259 EUR InStock
APOSOR7352T-10MG
Dansylamidoethyl methanethiosulphonate
Dansylamidoethyl methanethiosulphonate
A florescent MTS reagent that reacts specifically & rapidlywith thiols.
Formel: C₁₅H₂₀N₂O₄S₃
Melting Pt: 94…97 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08445467
CAS-Nummer: 355115-41-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge