2-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR7396-100MG
APOSOR7396-100MGEA 102 EUR InStock
APOSOR7396-100MG
2-(Fur-2-yl)benzaldehyde
2-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
MDL Number: MFCD03990475
CAS-Nummer: 16191-32-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge