4'-(3-Methoxyphenyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7476-1G
APOSOR7476-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR7476-1G
4'-(3-Methoxyphenyl)acetophenon
4'-(3-Methoxyphenyl)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039105
CAS-Nummer: 76650-30-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge