Methyl 3'-amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7484-100MG
APOSOR7484-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7484-100MG
Methyl 3'-amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3'-amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366482
CAS-Nummer: 343985-94-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge