4-Benzylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7498-25G
APOSOR7498-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR7498-25G
4-Benzylanilin 98%
4-Benzylanilin
Formel: C₁₃H₁₃N
Siedepunkt: 142…144 °C/1mmHg
Melting Pt: 35…38 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00047861
CAS-Nummer: 1135-12-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge