4-(5-Methylfur-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7555-250MG
APOSOR7555-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR7555-250MG
4-(5-Methylfur-2-yl)benzoic acid
4-(5-Methylfur-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Melting Pt: 226 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03032492
CAS-Nummer: 53782-63-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge