1-[4-(2-Thienyl)phenyl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR7603-1G
APOSOR7603-1GEA 409 EUR InStock
APOSOR7603-1G
1-[4-(2-Thienyl)phenyl]ethanone
1-[4-(2-Thienyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₂H₁₀OS
MDL Number: MFCD04039158
CAS-Nummer: 35294-37-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge