2-(3-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7645-1G
APOSOR7645-1GEA 300 EUR InStock
APOSOR7645-1G
2-(3-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Melting Pt: 61…64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261923
CAS-Nummer: 857500-62-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge