2,4-Dibenzyloxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7669-1G
APOSOR7669-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR7669-1G
2,4-Dibenzyloxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Dibenzyloxy-5-pyrimidinboronsäure
Formel: C₁₈H₁₇BN₂O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318938
CAS-Nummer: 70523-24-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge