3,5-Bis(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7687-250MG
APOSOR7687-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR7687-250MG
3,5-Bis(methylsulphonyl)aniline 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₄S₂
Melting Pt: 202…205 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01464121
CAS-Nummer: 51859-12-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge