3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR7701T-25G
APOSOR7701T-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR7701T-25G
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Siedepunkt: 140…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016633
CAS-Nummer: 4799-67-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge