9,10-Anthrachinon-2-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7750-5G
APOSOR7750-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR7750-5G
9,10-Anthrachinon-2-carbonsäure 95%
9,10-Anthrachinon-2-carbonsäure
Formel: C₁₅H₈O₄
MW: 252.22 g/mol
Melting Pt: 287…289 °C
MDL Number: MFCD00001231
CAS-Nummer: 117-78-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge