4-[3-(Thien-2-yl)[1,2,4]oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7813-100MG
APOSOR7813-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7813-100MG
4-[3-(Thien-2-yl)[1,2,4]oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
4-[3-(Thien-2-yl)[1,2,4]oxadiazol-5-yl]piperidine
Formel: C₁₁H₁₃N₃OS
Melting Pt: 68…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426076
CAS-Nummer: 244272-35-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge