4-Chlor-2-(methylsulfonyl)benzoesäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7834-250MG
APOSOR7834-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR7834-250MG
4-Chlor-2-(methylsulfonyl)benzoesäure 95+%
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Melting Pt: 194…196 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037924
CAS-Nummer: 142994-03-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge