4-(8,9-Dihydropyrido[2,3-b]-1,6-naphthyridin-7(6H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR7842-1G
APOSOR7842-1GEA 294 EUR InStock
APOSOR7842-1G
4-(8,9-Dihydropyrido[2,3-b]-1,6-naphthyridin-7(6H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(8,9-Dihydropyrido[2,3-b]-1,6-naphthyridin-7(6H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₃
Melting Pt: 210…212 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203038
CAS-Nummer: 389117-37-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge