Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Pyridazincarbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
4-Pyridazincarbonsäure
Pyridazine-4-carboxylic acid


Formel: C₅H₄N₂O₂
Melting Pt: 244 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011576
CAS-Nummer: 50681-25-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge