1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7897-1G OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR7897-1G APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formel: C₁₄H₁₄N₂OS
Melting Pt: 191…197 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00060457
CAS-Nummer: 65069-53-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge