6-Chloro-2-methylindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR7950-250MG
APOSOR7950-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Formel: C₉H₈ClN
Melting Pt: 75…77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027716
CAS-Nummer: 6127-17-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge