Cäsiumchlorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 234 EUR InStock
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
Cäsiumchlorid 99.99%
Cesium chloride
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Melting Pt: 646 °C
Dichte: 3.988 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge