Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Biphenylboronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronsäure 98%
4-Biphenylboronsäure


Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Melting Pt: 232…247 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge