1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR8032-250MG
APOSOR8032-250MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR8032-250MG
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel: C₉H₇BrO₃
Melting Pt: 91…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01910077
CAS-Nummer: 40288-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge