δ-Bromobutylhydantoin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8201T-250MG
APOSOR8201T-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR8201T-250MG
δ-Bromobutylhydantoin
δ-Bromobutylhydantoin
Formel: C₇H₁₁BrN₂O₂
Melting Pt: 129…131 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00832189
CAS-Nummer: 28484-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge