4'-(Bromomethyl)-3'-chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8211-100MG
APOSOR8211-100MGEA 55.1 EUR InStock
APOSOR8211-100MG
4'-(Bromomethyl)-3'-chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile 98%
4'-(Bromomethyl)-3'-chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Formel: C₁₄H₉BrClN
MW: 306.585 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777122
CAS-Nummer: 887268-24-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge