3-Hydroxy-5-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8249-250MG
APOSOR8249-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR8249-250MG
3-Hydroxy-5-nitrobenzonitril 98%
3-Hydroxy-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.1183 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258662
CAS-Nummer: 929000-02-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge