8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8250-1G
APOSOR8250-1GEA 71.5 EUR InStock
APOSOR8250-1G
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258771
CAS-Nummer: 929000-42-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge