1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR8362-1G
APOSOR8362-1GEA 302 EUR InStock
APOSOR8362-1G
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₅S
Melting Pt: 172…174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08692377
CAS-Nummer: 942474-30-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge