4-(3-Methyl-4-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR8376-1G
APOSOR8376-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR8376-1G
4-(3-Methyl-4-nitrophenyl)morpholin
4-(3-Methyl-4-nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Melting Pt: 139…140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08692422
CAS-Nummer: 220679-09-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge