(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR8526-1G
APOSOR8526-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR8526-1G
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Melting Pt: 144…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202903
CAS-Nummer: 43002-54-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge