4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8539-500MG
APOSOR8539-500MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR8539-500MG
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Dichte: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064040
CAS-Nummer: 494773-35-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge