3-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR8567-1G
APOSOR8567-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR8567-1G
3-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₂BNO₄
MW: 291.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258775
CAS-Nummer: 957061-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge