5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8601-1G
APOSOR8601-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8601-1G
5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
Formel: C₈H₁₀BrN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00483243
CAS-Nummer: 446286-61-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge