4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8605-1G
APOSOR8605-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR8605-1G
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
Melting Pt: 158…163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01233020
CAS-Nummer: 16694-17-0
EINECS: 240-739-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge