7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR8642-1G
APOSOR8642-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR8642-1G
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 90%
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
Formel: C₇H₄BrClO₃S
Melting Pt: 74,5…76.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690305
CAS-Nummer: 886851-53-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge