[4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR8707-1G
APOSOR8707-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR8707-1G
[4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
Melting Pt: 96,5…97.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690315
CAS-Nummer: 898289-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge