Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

β-Chlorpropiophenon 90%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR8787-100G OR8787-1KG OR8787-250G OR8787-500G
APOSOR8787-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR8787-100G APOSOR8787-1KG APOSOR8787-250G APOSOR8787-500G
β-Chlorpropiophenon 90%
β-Chlorpropiophenon


Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 113…115 °C/4mmHg
Melting Pt: 46…50 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000990
CAS-Nummer: 936-59-4
EINECS: 213-317-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge